Få mere at vide
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10442204
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0.375 in.
0,5 tommer
0.5 in.
0,625 tommer
0.625 in.
1,0 tommer.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tommer
1.5 in.
2,0 tommer.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Black
Blue
Brown
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
Artikelnummer. 10442204
Brand: BD 300600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Farvekodet for nem genkendelse af nålens målestok. BD™ Microlance™ Nåle i rustfrit stål har tynde vægge for optimal flow og passer til Luer-slipsprøjter. Disse sterile, individuelt indpakkede nåle sikrer en mere komfortabel indføring med mindre risiko for udstansning.
Unik glidevinkel og poleringsmetode resulterer i mindre ubehag for patienten på injektionsstedet og mindre risiko for udstansning.
  • Hypodermiske nåle med tynde vægge for optimal flow
  • Passer til sprøjter forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik
  • Farvekodet til hurtig genkendelse af måleren for let valg af passende flowhastighed
  • Steril og individuelt indpakket til hygiejnisk engangspåføring
  • Nåle i rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål med epoxyharpiks klæbemidler
Farve Orange
Oversigt Normal kanylevæg
Nålemåler 25 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Til brug med (applikation) Kun til engangsbrug
Latex fri Ja
Længde (engelsk) Nål 0,625 tommer
Produkttype Nål
Længde (metrisk) nål 16 mm
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) SZR -150 og SZR -160, forbundet til en Luer-adapter eller Luer Lock-stik