Få mere at vide
BD Microlance™ Nåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10234154
Nålemåler:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Længde (engelsk) Nål:
0.375 in.
0,5 tommer
0.5 in.
0,625 tommer
0.625 in.
1,0 tommer.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tommer
1.5 in.
2,0 tommer.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Farve:
Beige
Blå
Black
Blue
Brown
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Pink
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5000
Artikelnummer. 10234154
Brand: BD 301500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farvekodet for nem genkendelse af nålens målestok. BD™ Microlance™ Nåle i rustfrit stål har tynde vægge for optimal flow og passer til Luer-slipsprøjter. Disse sterile, individuelt indpakkede nåle sikrer en mere komfortabel indføring med mindre risiko for udstansning.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Farve Beige
Oversigt 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Nålemåler 19 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.9 mm
Til brug med (applikation) For single use only
Latex fri Yes
Længde (engelsk) Nål 1.5 in.
Produkttype Needle
Nålespids stil Bevel
Til brug med (udstyr) SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterilitet Sterile