Få mere at vide
Sampling Systems™ Økonomiske skovle i rustfrit stål
Artikelnummer. 15859611 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859611
Brand: Sampling Systems™ A304120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Economy Scoops er ideelle til generel industriel brug.
  • Fremstillet af punktsvejset 304 rustfrit stål
  • Med en attraktiv høj polering
  • Let konstruktion
  • Ikke egnet til GMP applikationer, da der er sprækker
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Produkttype Økonomi scoop
Slutte Høj polering
Til brug med (applikation) Generel industriel brug
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Længde (metrisk) 195 mm