Få mere at vide
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, Ø44x20mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium/Phosphorus/Carbon/Cobalt/Tungsten/Vanadium/Copper/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Niobium 0.02 %/Phosphorus 0.023 %/Carbon 0.031 %/Cobalt 0.032 %/Tungsten 0.035 %/Vanadium 0.06 %/Copper 0.15 %/Nitrogen 0.185 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.53 %/Molybdenum 3.28 %/Nickel 5.76 %/Chromium 22.4 % |