Få mere at vide
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, 50g, ARMI∣MBH
Mængde:
50 g
Beskrivelse
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, 50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt/Niobium/Carbon/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Nitrogen/Copper/Silicon/Manganese/Nickel/Chromium/Molybdenum |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Cobalt 0.012 %/Niobium 0.012 %/Carbon 0.019 %/Tungsten 0.024 %/Phosphorus 0.0248 %/Vanadium 0.068 %/Nitrogen 0.156 %/Copper 0.24 %/Silicon 0.469 %/Manganese 1.592 %/Nickel 5.44 %/Chromium 22.57 %/Molybdenum 22.57 % |