Få mere at vide
Fisherbrand™ Dobbeltske/spatel i rustfrit stål
Artikelnummer. 11533462 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11533462 100 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 11533462
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kraftigt rustfrit stål. Fisherbrand™ Rustfrit stål dobbeltske/spatel kombinerer effektiviteten af to værktøjer til ét.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Kombination af spatel/ske med dobbelt anvendelse
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Ske spatel
Slutte Lyse
Bredde (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 10 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 100 mm