Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Dryppande i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8010269
Dimensioner (L x B x H):
230 x 135 x 55 mm
340 x 210 x 60 mm
Artikelnummer. 10678942
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 4751
Kun null tilbage
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 230 x 135 mm
Dimensioner (L x B x H) 230 x 135 x 55 mm
Højde (metrisk) 55 mm
Længde (metrisk) 230 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Instrumentbakke
Bredde (metrisk) 135 mm
Mængde 1 hver
Form Rektangulær