Få mere at vide
Bochem™ Thermo Scientific™ Forbindingssaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10777191
Længde (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tip stil:
Runde/Runde
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10777191
Brand: Bochem™ 4105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Thermo Scientific™ Forbindingssaks i rustfrit stål kommer i tre typer.
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Forbindingssaks
Længde (metrisk) 155 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Sharp/Sharp