Få mere at vide
Bochem™ Thermo Scientific™ Forbindingssaks i rustfrit stål
Længde (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tip stil:
Runde/Runde
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forbindingssaks |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tip stil | Runde/Runde |