Få mere at vide
Bochem™ Thermo Scientific™ Forbindingssaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10540042
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tip stil:
Runde/Runde
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil unitSize
10540042 130 mm Runde/Runde Hver
10088360 130 mm Sharp/Sharp -
10208930 140 mm Skarp/rund Hver
10231961 155 mm Runde/Runde -
10733521 140 mm Runde/Runde -
10787191 155 mm Skarp/rund -
10777191 155 mm Sharp/Sharp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10540042 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4106
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ Thermo Scientific™ Forbindingssaks i rustfrit stål kommer i tre typer.
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund og skarp-skarp
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Forbindingssaks
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Runde/Runde