Få mere at vide
Contec™ Nedpresser i rustfrit stål
Artikelnummer. 16691892 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
16691892 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 16691892 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 2995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11685.00 DKK
    9011.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 2673.47 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Rustfrit stål Downpress Wringer til snormopper (sælges separat).
  • Contec har en række vridemaskiner til rådighed til buede, flade og snoremopper
  • Rustfrit stål Downpress Wringer 2995 er til brug med snormopper
  • Alle wringers er fuldt autoklaverbare og er kompatible med en lang række desinfektionsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppe Wringer
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner 25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 tommer)
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 40.6 cm
Længde (engelsk) 10 tommer
Længde (metrisk) 25.4 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 25.4 cm