Få mere at vide
Tenak™ Dobbeltbakkestativer i rustfrit stål til opretstående frysere, 278 mm brede
Artikelnummer. 12447020 Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12447020
Brand: Tenak™ TE29436
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til applikationer, hvor prøverne enten ikke opbevares i kasser eller har ulige størrelser. Tenak™ Dobbeltbakkestativer til opretstående frysere kan bruges med alle frysermærker.
  • Består af et stativ med to skuffer, låg og håndtag foran
  • Fås i to forskellige bredder
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Inkluderer Låg
Produkttype Dobbelt bakkestativ
Lukning inkluderet Ja
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Ulige størrelse prøver
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 560 x 278 x 385 mm
Bredde (metrisk) 278 mm
Højde (metrisk) 385 mm
Dybde (metrisk) 560 mm