Få mere at vide
Tenak™ Dobbeltbakkestativer i rustfrit stål til opretstående frysere, 139 mm bred
Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
420 x 139 x 170mm
420 x 139 x 225mm
420 x 139 x 280mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 139 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 325mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Består af et stativ med to skuffer, låg og håndtag foran
- Fås i to forskellige bredder
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Låg |
| Produkttype | Dobbelt bakkestativ |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Ulige størrelse prøver |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 560 x 139 x 225 mm |
| Bredde (metrisk) | 139 mm |
| Vis mere |