Få mere at vide
Tenak™ Dobbeltbakkestativer i rustfrit stål til opretstående frysere, 139 mm bred
Artikelnummer. 12457000 Shop alle TENAK produkter
Dimensioner (L x B x H):
420 x 139 x 170mm
420 x 139 x 225mm
420 x 139 x 280mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 139 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 325mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12457000
Brand: Tenak™ TE29300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til applikationer, hvor prøverne enten ikke opbevares i kasser eller har ulige størrelser. Tenak™ Dobbeltbakkestativer til opretstående frysere kan bruges med alle frysermærker.
  • Består af et stativ med to skuffer, låg og håndtag foran
  • Fås i to forskellige bredder
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Inkluderer Låg
Produkttype Dobbelt bakkestativ
Lukning inkluderet Ja
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Ulige størrelse prøver
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 420 x 139 x 170mm
Bredde (metrisk) 139 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Dybde (metrisk) 420 mm