Få mere at vide
Agencinox™ Dobbeltspatel i rustfrit stål
Artikelnummer. 11747165
Længde (metrisk):
230 mm
Artikelnummer. 11747165
Brand: Agencinox™ 1975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør dine prøver uden kontaminering, klæbning og sikkerhed for fuldstændig frigivelse. Agencinox™ Dobbeltspatler i rustfrit stål er kemisk inerte og fremstillet med glatte, flade overflader.
  • Dobbeltspatel i rustfrit stål
  • Fås med klinger og håndtag i varierende bredde og længde
  • Ideel til de fleste laboratorieapplikationer
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Certificeringer/compliance CE, ISO
Produkttype Dobbelt endet spatel
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 230 mm