Få mere at vide
Schneider Gerd™ Dobbelt mikrospatel i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8000767
Længde (metrisk):
210 mm
Bredde (metrisk):
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10787085
Brand: Schneider Gerd™ 364
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne mikrospatel til en række applikationer. Schneider Gerd™ Dobbelte mikrospatler i rustfrit stål er ideelle til brug med en lang række forbindelser.
  • Spatler er ideelle til at arbejde med pulvere, røre og blande
  • Perfekt til at arbejde med minimale mængder kemikalier
  • To forskellige endeformer giver øget alsidighed
  • Redskaber i poleret rustfrit stål rengøres ubesværet og er korrosionsbestandige
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Dobbelt
Produkttype Dobbeltendet mikrospatel
Bredde (metrisk) 6 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 210 mm