Learn More
Amsta Rostfritt Rustfri stål dobbeltkedelflaske med kroge, uden skørtebånd, med låg
Product Code. 30284944
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk)
30284944 1,5 l
30284929 10 l
30285006 1 l
30285024 2 l
30284908 3 l
30285016 4 l
30284871 5 l
30284953 6 l
30284937 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 30284944 Supplier Amsta Rostfritt Supplier No. 506361,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8050.00 DKK
    7408.46 DKK / Pakke med 10
    Spare 641.54 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
Dobbeltkedelflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål. Fremstillet i Sverige.
  • Rustfrit stål 304 / 1.4301
Specifications
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1,5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål