Få mere at vide
Amsta Rostfritt Dobbeltkedelflaske i rustfrit stål - syrefast med kroge, uden skørtbånd, uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30285009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30285009 1 l
30284872 10 l
30285064 2 l
30284904 3 l
30284884 4 l
30284900 5 l
30285025 6 l
30284981 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30285009 Leverandør Amsta Rostfritt Leverandørnr. 5163610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 DKK
    690.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 61.14 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbeltkedelflaske af højeste kvalitet i rustfrit stål – syrebestandig. Fremstillet af 1 mm rustfrit stål (EN1.4404). Beregnet til antibiotika, vacciner, kemikalier og væsker. Fremstillet i Sverige.
  • Højeste kvalitet i rustfrit stål.
  • Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (316L)