Få mere at vide
Amsta Rostfritt Rustfri stål dobbeltkedelflaske - syrefasthed med kroge, uden skørtbånd, med låg
Beskrivelse
- Højeste kvalitet i rustfrit stål.
- Syrebestandigt 316L/1,4404.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Sølv |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |