Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rustfrit stål Dolly til HyPerforma Mixtainer (50, 100 og 200 L)
Artikelnummer. 30040290 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Tromle, 50 til 200 L
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30040290 Tromle, 50 til 200 L
1 options
Artikelnummer. 30040290 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SV50109.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Stainless Steel Dolly er et tilbehør til HyPerforma Mixtainer (50, 100 og 200 L). Universal tromlevogn i stål.
  • Rustfrit stål
  • Universal til 50 til 200 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Tromle, 50 til 200 L
Produkttype Tromme Dolly