Få mere at vide
Nickel Electro™ Dissektionsskål i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7115693 Shop alle Nickel-Electro produkter
Dimensioner (L x B x H):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12341369
Brand: Nickel Electro™ 695
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug en dissektionsskål, når du arbejder med og transporterer små prøver. Nickel Electro™ Dissektionsskålen i rustfrit stål er lavet af slidstærkt rustfrit stål og kommer i forskellige størrelser.
  • Rustfrit stål
  • Lav form
  • Et stykke presning
  • Nyttigt ved arbejde med og transport af små prøver
Dissektionsskål, rustfrit stål, presning i et stykke
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Rustfrit stål
Form Rektangulær
Type Dissektionsfad
Dimensioner (L x B x H) 200 x 310 x 45 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 310 mm
Højde (metrisk) 45 mm