Få mere at vide
Nickel Electro™ Dissektionsskål i rustfrit stål
Artikelnummer. 12720036 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
200 x 310 x 45 mm
300 x 450 x 50 mm
360 x 260 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12720036 300 x 450 x 50 mm Hver
12341369 200 x 310 x 45 mm Hver
12710036 360 x 260 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12720036 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    558.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.83 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug en dissektionsskål, når du arbejder med og transporterer små prøver. Nickel Electro™ Dissektionsskålen i rustfrit stål er lavet af slidstærkt rustfrit stål og kommer i forskellige størrelser.
  • Rustfrit stål
  • Lav form
  • Et stykke presning
  • Nyttigt ved arbejde med og transport af små prøver
Dissektionsskål, rustfrit stål, presning i et stykke
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Rustfrit stål
Form Rektangulær
Type Dissektionsskål
Dimensioner (L x B x H) 300 x 450 x 50 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 450 mm
Højde (metrisk) 50 mm