Description
- Rustfrit stål
- Lav form
- Et stykke presning
- Nyttigt ved arbejde med og transport af små prøver
Dissektionsskål, rustfrit stål, presning i et stykke
Specifications
Specifications
| Bund form | Flad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rektangulær |
| Type | Dissektionsfad |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 310 x 45 mm |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 310 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |