Få mere at vide
S Murray and Co™ Dissektionssøger i rustfrit stål
Artikelnummer. 12714416
Skift visning
Længde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12714416 130 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12714416 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. D208/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15 DKK
    55.78 DKK / Pakke med 5
    Spare 11.37 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brug disse pincet til en række forskellige life science-applikationer. S Murray™ Dissektionssøgende i rustfrit stål er fuldt garanteret ved normal brug og underlagt strenge kvalitetsinspektionsprocedurer.
  • Rustfrit stål
  • Længde: 35 mm
Tekniske data
Produkttype Dissekere søgende
Materiale Rustfrit stål
Mængde 5 Ea.
Længde (metrisk) 130 mm