Få mere at vide
S Murray and Co™ Dissektnål i rustfrit stål med forniklet træhåndtag
Artikelnummer. 12774406
Skift visning
Længde (metrisk):
135 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12774406 135 mm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12774406 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. D201/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.55 DKK
    40.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 7.64 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Brug denne nål til en række forskellige applikationer. S Murray™ Dissektnåle i rustfrit stål med forniklet træhåndtag er fuldt garanteret ved normal brug og underlagt strenge kvalitetsinspektionsprocedurer.
  • Rustfrit stål
  • Lige spids
  • Længde: 135 mm
Tekniske data
Produkttype Dissekere nål
Materiale Rustfrit stål
Tip stil Lige
Længde (metrisk) 135 mm