Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17896426 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17896426 65 l
17886546 20 l
17896336 35 l
17836346 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17896426 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 23161
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Affaldsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
  • Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
  • FM-certificeret
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 65 l
Dybde (engelsk) 21,06 tommer.
Dybde (metrisk) 535.00 mm
Kapacitet (engelsk) 17,2 gal.
Farve Grå
Højde (metrisk) 580.00 mm
Vægt (engelsk) 21.83 lb.
Vægt (metrisk) 9.9 kg
Bredde (metrisk) 545.00 mm
Bredde (engelsk) 21,46 tommer.
Højde (engelsk) 22,83 tommer.
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Væskebortskaffelseskande