Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17896336 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Artikelnummer. 17896336
Brand: asecos™ 23159
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Affaldsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
  • Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
  • FM-certificeret
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 35 l
Dybde (engelsk) 17,32 tommer.
Dybde (metrisk) 440.00 mm
Kapacitet (engelsk) 9,2 gal.
Farve Grå
Højde (metrisk) 490.00 mm
Vægt (engelsk) 15.87 lb.
Vægt (metrisk) 7.2 kg
Bredde (metrisk) 450.00 mm
Bredde (engelsk) 17,72 tommer.
Højde (engelsk) 19,29 tommer
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Væskebortskaffelseskande