Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
Beskrivelse
- Betjening med fodpedal
- Med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Kapacitet (engelsk) | 13,2 gal. |
| Farve | Grå |
| Højde (metrisk) | 600.00 mm |
| Bredde (metrisk) | 390.00 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bredde (engelsk) | 15.35 tommer. |
| Højde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Udskiftning af skraldespand |