Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Beskrivelse
- Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
- Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
- FM-certificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Dybde (engelsk) | 19,49 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 495.00 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 13,2 gal. |
| Farve | Grå |
| Højde (metrisk) | 540.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 18.74 lb. |
| Vægt (metrisk) | 8.5 kg |
| Bredde (metrisk) | 505.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 19,88 tommer. |
| Vis mere |