Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17826436 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17826436 20 l
17886576 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17826436 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 8640
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Affaldsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Betjening med fodpedal
  • Med låg
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 l
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Farve Grå
Højde (metrisk) 500.00 mm
Bredde (metrisk) 270.00 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 10,63 tommer.
Højde (engelsk) 19,69 tommer.
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Udskiftning af skraldespand