Få mere at vide
Thermo Scientific™ Stainless-Steel Disposable Resin
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Harpiks 2 x 12 l engangs
Harpiks 2 x 22 liter engangs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Engangsharpiks til genopfyldning af ionbyttere i rustfrit stål. Harpikserne med blandet leje har dokumenteret kvalitetsovervågning og fungerer pålideligt på grund af en avanceret regenereringsservice. Hvert regenereret batch overvåges for både ensartet kapacitet og kvalitet.
Denne service er kun tilgængelig i Tyskland.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Harpiks 2 x 22 liter engangs |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Oprensningsmetode | Ionbytte |
| Harpiks type | Blandet seng |
| Til brug med (udstyr) | Blandet seng deionisator DI 2800 (varenummer 02.2800) |
| Type | Engangsharpiks |
Denne service er kun tilgængelig i Tyskland.