Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. p-200003677 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Artikelnummer. 17866386
Brand: asecos™ 14757
Dispenseringsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Grå
Materiale Rustfrit stål
Bredde (engelsk) 9,21 tommer.
Bredde (metrisk) 234.00 mm
Højde (engelsk) 4,96 tommer.
Højde (metrisk) 126,00 mm
Vægt (engelsk) 5.73 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg