Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17876496 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
17876496 1 l 210,00 mm
17866386 5 l 126,00 mm
17806546 2,5 l 280,00 mm
17846336 5 l 445,00 mm
17846546 10 l 240,00 mm
17816456 20 l 495,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17876496 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 14745
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dispenseringsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsdåse
Kapacitet (engelsk) 0,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring og dosering
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 4,53 tommer.
Bredde (metrisk) 115.00 mm
Højde (engelsk) 8,27 tommer.
Højde (metrisk) 210,00 mm
Vægt (engelsk) 2.65 lb.
Vægt (metrisk) 1.2 kg