Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Dispenseringsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
Brand:  asecos™ 14758
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17846546
  • Ring for pris / Hver
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
2,6 gal.
Grå
9,45 tommer.
9,45 tommer.
6.61 lb.
10 L
Rustfrit stål
240.00 mm
240.00 mm
3 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål > Kapacitet: 10 L