Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Beskrivelse
- Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Farve | Grå |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 145.00 mm |
| Højde (engelsk) | 17,52 tommer. |
| Højde (metrisk) | 445,00 mm |
| Vægt (engelsk) | 4.41 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2 kg |