Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17816456 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Artikelnummer. 17816456
Brand: asecos™ 14759
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dispenseringsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Safety Can
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Safe storage and dosing
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 6,89 tommer.
Bredde (metrisk) 175.00 mm
Højde (engelsk) 19,49 tommer.
Højde (metrisk) 495,00 mm
Vægt (engelsk) 9.70 lb.
Vægt (metrisk) 4.4 kg