Få mere at vide
asecos™ Dispenserbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2,5 l
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Beskrivelse
- Med findoseringshane af rustfrit stål, inkl. ventilation, PTFE-tætninger, integreret flammedæmper (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Safety Can |
| Kapacitet (engelsk) | 0,7 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 l |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Safe storage and dosing |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 5,71 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 145.00 mm |
| Højde (engelsk) | 11,02 tommer. |
| Vis mere |