Få mere at vide
Buerkle™ Dyppekar
Artikelnummer. p-7084545 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
Messing
Rustfrit stål (AISI 304)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10791211
Brand: Buerkle™ 53651000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyppebeholder til udtagning af allelagsprøver fra tanke, tankvogne, vandløb, vandrensningsanlæg.
  • Med Easy-Flow, den flowoptimerede flowventil
  • Høj vægt for hurtigere sænkning
  • Indhold 1000ml
  • Højde med håndtag 427 mm
  • Bestil det passende sænkekabel samtidig
  • Testet til brug i Ex-beskyttelseszone 0
  • Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyppefartøj
Materiale Messing
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Easy Flow flow ventiler
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Uddannet Nej
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance DIN, eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Til brug med (applikation) Tanke, Tankvogne, Vandløb Vandrensningsanlæg
Til brug med (udstyr) Manually-operated reels and lowering cables
Diameter (metrisk) Udvendig 82 mm
Højde (metrisk) 427 mm