Beskrivelse
- Med Easy-Flow, den flowoptimerede flowventil
- Høj vægt for hurtigere sænkning
- Indhold 1000ml
- Højde med håndtag 427 mm
- Bestil det passende sænkekabel samtidig
- Testet til brug i Ex-beskyttelseszone 0
- Eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyppefartøj |
| Materiale | Messing |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Easy Flow flow ventiler |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Uddannet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/compliance | DIN, eksplosionskategorier IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1 |
| Til brug med (applikation) | Tanke, Tankvogne, Vandløb Vandrensningsanlæg |
| Vis mere |