Få mere at vide
Corning™ Stainless Steel Digital Dry Bath Heater
Artikelnummer. 11912021 Shop alle Corning produkter
Strømstyrke:
1 A
Model-:
Dual Block
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11912021
Brand: Corning™ 6786DB
Note: Blocks are sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type Microprocessor
Materiale Stainless Steel
Temperaturområde (metrisk) 5°C to 150°C
Vise LED
Model- Dual Block
Antal blokke 2
Temperatur nøjagtighed ±0.3°C
Temperaturstabilitet 0.1°C
Temperaturensartethed ±0.2°C
Dimensioner (L x B x H) 20 x 26.5 x 8.3 cm
Længde (metrisk) 20 cm
Bredde (metrisk) 26.5 cm
Højde (metrisk) 8.3 cm
Vægt (metrisk) 2.2 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V
Strømstyrke 1 A
Frekvens 50/60 Hz