Få mere at vide
KGW Isotherm™ Dewar-kolber i rustfrit stål
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
6 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 300mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |