Få mere at vide
KGW Isotherm™ 4L blåbelagt rustfrit stål Dewar-bærekolbe
Artikelnummer. 10613321
Kapacitet (metrisk):
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10613321
Brand: KGW Isotherm™ 1214
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende beholder til opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer såsom tøris.
  • Fleksible applikationer i laboratoriet
  • Køling af små prøver
  • Isolerende egenskaber af høj kvalitet
  • Ved opbevaring af flydende nitrogen er det nødvendigt med et hul på 2 mm i diameter i midten af låget
  • Robust design
  • Fremstillet af borosilikatglas 3.3
  • Med isolerende låg fastholdt af to fjederclips
  • Inkluderer håndtag lavet af aluminium
Tekniske data
Type låg låg Bore hul
Farve Blå belagt
Dybde (metrisk) Indvendig 310mm
Diameter (metrisk) Udvendig 165mm
Til brug med (applikation) Laboratorieteknik, Medicinsk teknik
Højde (metrisk) 385mm
Inkluderer Låg
Statisk fordampningshastighed 1,4L/dag
Statisk holdetid 71h
Grundmateriale Borosilikatglas (3.3)
Kapacitet (metrisk) 4 L
Materiale Rustfrit stål