Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Eksikkatorplade i rustfrit stål, Materiale: 1.4301, Type 304, rustfri
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
285 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eksikkatorindsatsen er en sigteplade, der adskiller ekssikkatorbunden i to områder - der er et tørremiddel i den nederste del, og stoffet, der skal tørres, placeres i den øverste del. Stoffet, der skal tørres, anbringes på sigtepladen i en passende beholder til tørring.
- Det varmebestandige materiale gør det muligt at placere varme prøver i ekssikkatoren
- Fremstillet af varmebestandigt materiale
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 140 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Tørring af materialer |