Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske sømløse øser i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8013179 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11588092
Få optimale resultater med vejning og håndtering af prøver og andre laboratoriematerialer med cylindriske scoops. Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer, Fisherbrand™ Sømløse cylindriske sko i rustfrit stål er særligt velegnede til farmaceutiske anvendelser.
  • Stainless steel seamless cylindrical scoops 
  • Particularly suitable for pharmaceutical applications  
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption suiting GMP requirements
  • Scratches within the scoop prevent cross contamination
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Produkttype Scoop
Til brug med (applikation) Suitable for Pharmaceutical Applications
Længde (metrisk) håndtag 120 mm
Materiale Stainless Steel
Længde (metrisk) 340 mm