Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske sømløse øser i rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Cylindrisk |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til farmaceutiske applikationer |
| Længde (metrisk) håndtag | 100 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 220 mm |