Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske sømløse øser i rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Form | Cylindrical |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (applikation) | Suitable for Pharmaceutical Applications |
| Længde (metrisk) håndtag | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 340 mm |