Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske sømløse øser i rustfrit stål
Artikelnummer. 11508102 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
500 mL
1000 ml
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11508102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med vejning og håndtering af prøver og andre laboratoriematerialer med cylindriske scoops. Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer, Fisherbrand™ Sømløse cylindriske sko i rustfrit stål er særligt velegnede til farmaceutiske anvendelser.
  • Sømløse cylindriske scoops i rustfrit stål
  • Særligt velegnet til farmaceutiske anvendelser
  • Alle overflader reagerer ikke
  • Tilbyd nul absorption suiting GMP krav
  • Ridser i scoop forhindrer krydskontaminering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Velegnet til farmaceutiske applikationer
Længde (metrisk) håndtag 120 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 330 mm