Beskrivelse
Få optimale resultater med vejning og håndtering af prøver og andre laboratoriematerialer med cylindriske scoops. Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer, Fisherbrand™ Cylindriske sko i rustfrit stål er et ideelt tilbehør at have, hvis du ejer en vægt.
- Holdbart, rustfrit stål, højpoleret og let at rengøre cylindrisk øse
- Kan steriliseres ved autoklavering
- Velegnet til lægemiddel- og miljøprøvetagning
- Ideel til vejning og håndtering af prøver og andre materialer
- Fantastisk tilbehør at have, hvis du ejer en vægt
- Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Cylindrisk |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Længde (metrisk) håndtag | 100 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 340 mm |