Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindriske sko i rustfrit stål
Artikelnummer. 11553452 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
190 mm
260 mm
325 mm
340 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize Kapacitet (metrisk)
11553452 190 mm Hver -
11563452 260 mm Hver -
11573452 325 mm Hver 500 ml
11583452 340 mm Hver 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11553452
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimale resultater med vejning og håndtering af prøver og andre laboratoriematerialer med cylindriske scoops. Perfekt til at veje alt fra væske til ædelstene og andre materialer, Fisherbrand™ Cylindriske sko i rustfrit stål er et ideelt tilbehør at have, hvis du ejer en vægt.
  • Fremstillet af rustfrit stål.
  • Cylindrisk form forhindrer materialer i at spilde
  • Inkluderer håndtag
Tekniske data
Form Cylindrisk
Produkttype Kemi Scoop
Dimensioner (L x B) 190 x 50 mm
Inkluderer Med håndtag
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 190 mm