Få mere at vide
Fisherbrand™ Sømløse, cylindriske skove i rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
1500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprækkefri, rustfrit stål, sømløs, 316 spec, lys finish
- 316 spec rustfrit stål sømløs cylindrisk scoop
- Særligt velegnet til farmaceutiske anvendelser
- Alle overflader reagerer ikke og har ingen absorption GMP krav
- Produceret til et holdbart design
- Alle overflader er højpolerede, hvilket gør rengøringen nemmere
- Kan steriliseres ved autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Produkttype | Cylindrisk øse |
| Længde (metrisk) håndtag | 125 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 360 mm |